Learn More
Lovibond™ Prueba de dureza Tintometer™
Código de producto. 15371995
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
15371995 250 pastillas paquete de 250
1 options
Código de producto. 15371995 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 503541
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de go
  • Comprimidos de dureza Sí/No
  • Frasco de 250
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Cantidad 250 pastillas
Tipo Comprimidos de dureza Sí/No
compliance-icons
Nombre del producto
  • X250 HARDNESS YES/NO TABLETS .
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P313-Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium hydroxide