Learn More
Lovibond™ Disco 3/117 de Tintometer™ Comparator 2000+, prueba de hierro, de 1 a 10 ppm
Descripción
- La precisión de los resultados requerida solo se garantiza si se utilizan patrones de color estables y sin desvanecimiento.
- Patrones de color de vidrio sin desvanecimiento, resistentes a los productos químicos y a prueba de arañazos.
- Los patrones Lovibond™ están hechos de filtros de vidrio de colores.
- Cumplen con las normas internacionales, por ejemplo, ISO 7393/2.
- Lecturas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mg/l
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Prueba de hierro |
| Para utilizar con (equipo) | Comparator 2000+ |
| temp | De 1 a 10 ppm |
| Tipo | Disco 3/117 de Comparator 2000+ |