Learn More
Lovibond™ Reactivo Powder Pack de cromo hexavalente Tintometer™, 100 pruebas
Descripción
Formulado para su uso con los kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros Lovibond.
- Intervalo: de 0,005 a 0,05 mg/l y de 0,02 a 2,0 mg/l
- Para su uso con nuestros kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
- Reactivos premedidos en dosis de unidad
- Fácil de manejar, fácil de abrir y fácil de verter
- Los reactivos en polvo tienen 5 años de vida útil
- Caja de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros |
| Nº de pruebas | Caja de 100 |
| temp | de 0,005 a 0,05 mg/l y de 0,02 a 2,0 mg/l |
| Tipo | Reactivo Powder Pack de cromo hexavalente |