Learn More
Lovibond™ Reactivo de acondicionamiento de amoníaco Tintometer™, de 0,02 a 1 mg/l
Código de producto. 15311715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 g
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15311715 15 g 100 tests
1 options
Código de producto. 15311715 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 460170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.55€
    42.50€ / 100 tests
    Ahorro 5.05€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond
  • Polvo de acondicionamiento de amoníaco para agua de mar
  • 15 g
  • Intervalo: De 0,02 a 1 mg/l
  • Parámetro: Amoníaco
  • Método: Indofenol azul
  • Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas
  • Caja de 100
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Prueba de amoníaco
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros
Nº de pruebas 100
Cantidad 15 g
temp De 0,02 a 1 mg/l
Método de prueba Indofenol azul
Tipo Polvo de acondicionamiento de amoníaco para agua de mar
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 100TEST AMMONIA CONDITIONING POWDER
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium tartrate dibasic hemihydrate,lithium hydroxide monohydrate