Learn More
Tinoridine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487147 5 mg 5 miligramos
16465316 100 mg 100 miligramos
16454428 10 mg 10 miligramos
16400747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111354
MedChemExpress Tinoridine hydrochloride is a nonsteroidal anti-inflammatory drug and also has potent radical scavenger and antiperoxidative activity.
Tinoridine hydrochloride is a nonsteroidal anti-inflammatory drug and also has potent radical scavenger and antiperoxidative activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tinoridine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 25913-34-2
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21ClN2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Y-3642 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (47.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (7.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C(N)SC2=C1CCN(CC3=CC=CC=C3)C2)OCC.Cl
Peso molecular (g/mol) 352.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.88
Porcentaje de pureza 98.0%