Learn More
Tinopal RBS 200, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tinopal RBS 200 |
| CAS | 6416-68-8 |
| Fórmula molecular | C24 H16 N3 Na O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)-2-stilbenesulfonic Acid Sodium Salt, ,'5-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)-2-(2-phenylethenyl)-benzenesulfonic Acid Sodium Salt, C.I. Fluorescent Brightening Agent 46','Sodium Salt, 2H-Naphtho[1,2-d]triazole','benzenesulfonic acid deriv., 2-(4-Styryl-3-sulfophenyl)-2H-naphtho[1,2-d]triazole Sodium Salt, 4-(Naphtho-1',2', 4,5-triazol-2-yl)-2-sulfostilbene Sodium Salt, C.I. 40645, C.I. Fluorescent Brightener 46, Fluorescent Brightener 46, Pylaklor White S 15A, Sodium 2-(4-styryl-3-sulfophenyl)-2H-naphtho[1,2-d]triazole, Sodium 4-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)stilbene-2-sulfonate, Tinopal RBS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H17N3O3S.Na/c28-31(29,30)23-16-20(14-12-19(23)11-10-17-6-2-1-3-7-17)27-25-22-15-13-18-8-4-5-9-21(18)24(22)26-27;/h1-16H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b11-10+; |
| SMILES | [Na]OS(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccccc2)n3nc4ccc5ccccc5c4n3 |
| Nombre IUPAC | [5-benzo[e]benzotriazol-2-il-2-[(E)-estiril]fenil]sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 449.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.081 |