Learn More
Tinidazole, MedChemExpress
Código de producto. 16418156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418156 100 mg 100 miligramos
16412079 1 g 1 g
16400808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16418156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0177
MedChemExpress Tinidazole, an orally available antibacterial agent, is a 5-nitroimidazole with selective activity against anaerobic bacteria and protozoa.
Tinidazole, an orally available antibacterial agent, is a 5-nitroimidazole with selective activity against anaerobic bacteria and protozoa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tinidazole
Forma física Solid
CAS 19387-91-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H13N3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (202.21 mM) ∣H2O : 3.33 mg/mL (13.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCS(=O)(CC)=O
Peso molecular (g/mol) 247.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.27
Porcentaje de pureza 99.87%