Learn More
Tinidazol, LoGiCal
Código de producto. 30463075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463075 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463075 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0151.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tinidazole
CAS 19387-91-8
Nombres de analitos o componentes Tinidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Bioshik, CP 12574, Ethyl [2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl] sulfone, Fasigin, Fasigyn, Glongyn, Pletil, Simplotan, Sorquetan, Tindamax, Tini 300, Tinidazol, Tinidazole, Tiprogyn, Tricolam, Trimonase
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-(2-etilsulfoniletil)-2-metil-5-nitroimidazol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 247.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0627 g/mol