Learn More
Tinidazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311781 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311781 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17584000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tinidazole
CAS 19387-91-8
Nombres de analitos o componentes Tinidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Bioshik, CP 12574, Ethyl [2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl] sulfone, Fasigin, Fasigyn, Glongyn, Pletil, Simplotan, Sorquetan, Tindamax, Tini 300, Tinidazol, Tinidazole, Tiprogyn, Tricolam, Trimonase
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-(2-etilsulfoniletil)-2-metil-5-nitroimidazol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 247.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0627 g/mol