Learn More
Alambre de estaño, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11366358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
1000 cm
Tamaño de la unidad:
1000 cm
250 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366358 50 cm 50 cm
11376358 250 cm 250 cm
11386358 1000 cm 1000 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011905.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 5,72 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray wire
Densidad 7.31g/cm3
Cantidad 50 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈5,72g/m