missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estaño, técnico, polvo de metal, fino, Fisher Chemical

Product Code. 10548640 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Unit Size:
100 GR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10548640 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10548640 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/1650/48
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Specifications

Color Gris
CAS 7440-31-5
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270°C
Fórmula molecular Sn
Número MDL MFCD00133862
Cantidad 100 g
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC tin
Peso molecular (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.69g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Formulario Sólido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tin, metal powder, fine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.