Learn More
Estaño, técnico, metal, granulado, Fisher Chemical
Código de producto. 10234640 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10234640 500 g 500 g
10152590 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10234640 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1600/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Color Plata
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270°C
Cantidad 500 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 1mmHg 1492
Formulario Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.69g/mol