missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estaño, técnico, lámina de metal, 0,10 mm, Fisher Chemical

Código de producto. 10665312 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10665312 500 g 500 g
10449190 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10665312 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1560/53
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]

Especificaciones

Color Plata
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270°C
Cantidad 500 g
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 1mmHg 1492
Formulario Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.69g/mol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.