Learn More
Objetivo de pulverización de estaño, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15484825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484825 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15484825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040901.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-31-5
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Sn
Número MDL MFCD00133862
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC estaño
Peso molecular (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Porcentaje de pureza 99.995%