Learn More
Bala de estaño, 11 mm (0,43 in) diámetro x 2 mm (0,1 in) grueso, Puratronic™ , 99,995% (base metálica), Thermo Scientific™
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin slug |
| Nombre de nota | 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick |
| Cantidad | 50 Pc. |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈1.3g |
| Formulario | ≈1,3 g/bolo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.995% |
| Grado | Puratronic |