Learn More
Carga de estaño, 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381618 100 g 100 g
11391618 25 g 25 g
11371618 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011010.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray shot
Densidad 7.31g/cm3
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Carga, 3 mm