Learn More
Varilla de estaño, 13 mm de diámetro, Puratronic™, +99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin rod |
| Nombre de nota | 13mm (0.51 in.) dia. |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.52cm/5g |
| Formulario | Varilla, ≈0,52 cm/5g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | ≥99.998% |
| Grado | Puratronic |