Learn More
Polvo de estaño, malla -325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335838 2 kg 2 Kg
11325838 100 g 100 g
11315838 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010379.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
Densidad aparente: 3,2 g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Gris
Aspecto Gray powder
Cantidad 2 kg
Tamaño de malla -325 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Formulario Polvo, densidad aparente 3,2g/cm