Learn More
Polvo de estaño, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331628 50 g 50 g
11301628 2 g 2 g
11321628 10 g 10 g
11311628 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11331628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011013.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Color Gris
Aspecto Gray powder
Cantidad 50 g
Tamaño de malla -100 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995%
Formulario Polvo