Learn More
Tin plating solution, electroless, part B
Código de producto. 11319678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 pt.
Tamaño de la unidad:
568 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319678 1 pt. 568 ml
1 options
Código de producto. 11319678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044177.MQ
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
To preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Para preservar la soldabilidad de las placas de circuitos impresos, para el revestimiento de piezas electrónicas y para la protección contra la corrosión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin plating solution
Color Colorless
Nombre de nota Electroless, part B
Cantidad 1 pt.
Olor Acrid
Formulario Liquid
Número MDL MFCD03703331
Número UN UN1789