Learn More
Polvo para estañado, sin corriente eléctrica, parte A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
454 g
Tamaño de la unidad:
454 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451967 454 g 454 g
1 options
Código de producto. 15451967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044176.TD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Para preservar la soldabilidad de las placas de circuitos impresos, para el revestimiento de piezas electrónicas y para la protección contra la corrosión
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
  • Para preservar la soldabilidad de las placas de circuitos impresos, para el revestimiento de piezas electrónicas y para la protección contra la corrosión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin plating powder
Nombre de nota Electroless, part A
Cantidad 454 g
Formulario Polvo
Número MDL MFCD03703330
Número UN UN1759
RU– Solo para uso en investigación