Learn More
Placa de estaño de 3,2 mm de grosor, 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
500 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397437 100 x 100 mm 100 mm
11387437 100 x 500 mm 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012602.GH
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin plate
Nombre de nota 3.2mm (0.13 in.) thick
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Odorless
Peso ≈234g/100x100mm
Formulario Placa
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.85%