Learn More
Piezas de estaño, Puratronic™, +99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472297 5 g 5 g
15416955 25 g 25 g
15426955 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045481.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin pieces
Color Plata a gris
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza ≥99.9999%
Grado Puratronic