Learn More
Óxido de estaño, precursor polimérico, óxido ≈29 % de peso, Thermo Scientific™
Código de producto. 11344727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344727 25 g 25 g
11334727 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039753.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza en sensores químicos y electrodos transparentes conductores de la electricidad
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18282-10-5
Fórmula molecular O2Sn
Peso molecular (g/mol) 150.71
Número MDL MFCD00011244
Clave InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nombre IUPAC dioxotina
SMILES O=[Sn]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin oxide
Nombre de nota Polymeric precursor
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈29 wt%
Densidad 1.59 g/mL