Learn More
Musgo de estaño, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11314597 250 g 250 g
11304597 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11314597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039640.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC tin
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin mossy
Nombre de nota For analysis ACS
Densidad 7.31g/mL
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Grado Reactivo ACS