Learn More
Estaño(IV) terc-pentiloxida, 5 % p/v en 2-metil-2-butanol, 99 % (base de metales), Thermo Scientific™
Código de producto. 11347988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347988 5 mL 5 ml
11357988 25 mL 25 ml
11337988 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036562.AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00145409
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) tert-pentyloxide
Punto de ebullición 100°C (0.2 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 mL
Número UN UN3274
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquida