Learn More
Óxido de estaño(Iv), puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10142640 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10142640 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10142640 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1670/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 18282-10-5
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular O2Sn
Número MDL MFCD00011244
Sinónimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
Clave InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Sn]=O
Nombre IUPAC dioxotina
Peso molecular (g/mol) 150.71
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.69g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo