Learn More
Óxido de estaño(IV), 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11317067
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11317067 5 g 5 g
11307067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11317067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010891.06
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Tin(IV) oxide is used as a pigment in the ceramic industry and as a polishing powder. It finds use in sensors of combustible gases. It is also used as a catalyst along with vanadium oxide for the oxidation of aromatic compounds to prepare carboxylic acids and acid anhydrides. It is used in sensors for detection of trace levels of carbon monoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-10-5
Fórmula molecular O2Sn
Peso molecular (g/mol) 150.71
Número MDL MFCD00011244
Clave InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nombre IUPAC dioxotina
SMILES O=[Sn]=O
Spezifikation
Punto de ebullición 1800°C to 1900°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Tin(IV) oxide
Punto de fusión 1630°C
Forma física Polvo de malla -22
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.9968
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.996% (metals basis)
Densidad 6.95 g/mL
Información de solubilidad Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.Soluble in hot concentrated alkali and concentrated acids. Insoluble in water and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.69
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.