Learn More
Óxido de estaño(IV), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin(IV) oxide |
| Nombre de nota | 99.9% |
| Color | Blanco a gris |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 6.95 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
| Densidad | 6.9500g/mL |
| Fórmula lineal | SnO2 |
| Mostrar más |