Learn More
Aducto de isopropanol e isopropóxido de estaño(IV), 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389647 5 g 5 g
11399647 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041269.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132951-93-0
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, electrochemical and conducting properties and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132951-93-0
Número MDL MFCD00145408
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Punto de fusión ∼130°C (decomposition)
Punto de ebullición 131°C (1.6 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol. Hydrolyzes with water. Reacts with alcohols,ketones and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido húmedo