Learn More
Yoduro de estaño (IV), TRC
Código de producto. 30450302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450302 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30450302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4438105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) Iodide
CAS 7790-47-8
Cantidad 5 g
Fórmula molecular I4Sn
Sinónimo Tin Iodide, Stannic Iodide, Tetraiodostannane, Tetraiodotin, Tin Tetraiodide, Tetraiodostannane
Fórmula InChI InChI=1S/4HI.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
SMILES I[Sn](I)(I)I
Nombre IUPAC tetrayodoestannano
Peso molecular (g/mol) 626.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.5201