Learn More
Yoduro de estaño(IV), +99 %, malla -10, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677074 10 g Frasco de vidrio 10 g
10434325 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677074 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388560100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-47-8
Fórmula molecular H4I4Sn
Peso molecular (g/mol) 630.36
Número MDL MFCD00036272
Clave InChI ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
Nombre IUPAC tetrayodoestannano
SMILES [Sn].I.I.I.I
Especificaciones
Punto de ebullición 364°C
Nombre del producto químico o material Tin(IV) iodide
Punto de fusión 144°C
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal SnI4
Índice Merck 15, 8904
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform,ether and,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.31
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(IV) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.