Learn More
Yoduro de estaño(IV), +99 %, malla -10, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 364°C |
| Nombre del producto químico o material | Tin(IV) iodide |
| Punto de fusión | 144°C |
| Color | Marrón |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | SnI4 |
| Índice Merck | 15, 8904 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform,ether and,carbon disulfide |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tin(IV) iodide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.