Learn More
Yoduro de estaño(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324809 10 g 10 g
11334809 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071114.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Used in chemical research and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-47-8
Fórmula molecular H4I4Sn
Peso molecular (g/mol) 630.36
Número MDL MFCD00036272
Clave InChI ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
Nombre IUPAC tetrayodoestannano
SMILES [Sn].I.I.I.I
Especificaciones
Punto de ebullición 340°C
Nombre del producto químico o material Tin (IV) iodide
Punto de fusión ∼143°C
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Índice de refracción 2.106
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.46 g/mL
Fórmula lineal SnI4
Número UN UN3260
Índice Merck 14,8777
Información de solubilidad Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.31
Porcentaje de pureza 95%