Learn More
Cloruro de estaño(IV) pentahidrato, 98 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15632660 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632660 5 g Poly Bottle 5 g
15612660 100 g Poly Bottle 100 g
15622660 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15632660 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2446785G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
>98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-06-9
Fórmula molecular Cl4H10O5Sn
Peso molecular (g/mol) 350.59
Número MDL MFCD00149864
Clave InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
PubChem CID 61442
Nombre IUPAC tetraclorostannano;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) Chloride Pentahydrate
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal SnCl4 · 5H2O
Número UN UN2440
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.6g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder or Chunks