Learn More
Cloruro de estaño(Iv) anhidro, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10448420 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10448420 100 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 100 ml
1 options
Código de producto. 10448420 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1665/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 114°C
Punto de fusión -33°C
CAS 7646-78-8
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular Cl4Sn
Número MDL 11242
Sinónimo tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
Clave InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tetracloroestannano
Peso molecular (g/mol) 260.51
PubChem CID 24287
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.52g/mol
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 24.7mbar at 20°C
Densidad Vapor Density: 9
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.