Learn More
Cloruro de estaño(IV), solución de 1 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10132774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10132774 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10132774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428341000
Cantidad Precio
1 50.70€ / 100 ml
10 47.48€ / 100 ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) chloride
CAS 7646-78-8, 142-82-5
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular Cl4Sn
Número MDL MFCD00011242
Temperatura de inflamación 1°C
Índice Merck 15, 8901
Sinónimo tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tetracloroestannano
Peso molecular (g/mol) 260.52
PubChem CID 24287
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M, exact strength on the certificate of analysis
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Aspecto Colorless solution
Gravedad específica 0.874
Densidad 0.8740g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(IV) chloride, 1M solution in heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.