Learn More
Estaño(IV) 2-etilhexanoato diisopropoxida, 98 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303548 1 g 1 g
11393538 5 g 5 g
11313548 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11303548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039169.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 288374-32-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288374-32-3
Número MDL MFCD00210604
Sinónimo tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido