Learn More
Dicloruro de Estaño(IV) 2,3-naftalocianina, TRC
Código de producto. 30455711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455711 500 mg 500 miligramos
30452709 100 mg 100 miligramos
30455625 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT444088500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26857-61-4
Fórmula molecular C21 H25 N7 O
Peso molecular (g/mol) 391.469
Sinónimo (OC-6-12)-Dichloro[37H,39H-tetranaphtho[2,3-b:2',3'-g:2' ',3' '-l:2' '',3' ''-q]porphyrazinato(2-)-kN37,kN38,kN39,kN40]tin, 37H,39H-Tetranaphtho[2,3-b:2',3'-g:2' ',3' '-l:2' '',3' ''-q]porphyrazine, Tin complex, 37H,39H-Tetranaphtho[2,3-b:2',3'-g:2' ',3' '-l:2' '',3' ''-q]porphyrazine, Tin deriv., (OC-6-12)-Dichloro[37H,39H-tetranaphtho[2,3-b:2',3'-g:2' ',3' '-l:2' '',3' ''-q]porphyrazinato(2-)-N37,N38,N39,N40]-tin
Nombre IUPAC 1-[[4-(ciclopropilmetil)-5-[2-(piridina-4-ilamino)pirimidina-4-il]pirimidina-2-il]-2-metilpropano-2-ol
SMILES CC(C)(O)CNc1ncc(c(CC2CC2)n1)c3ccnc(Nc4ccncc4)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine Dichloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N7O/c1-21(2,29)13-25-19-24-12-16(18(28-19)11-14-3-4-14)17-7-10-23-20(27-17)26-15-5-8-22-9-6-15/h5-10,12,14,29H,3-4,11,13H2,1-2H3,(H,24,25,28)(H,22,23,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.212