Learn More
Estándar isotópico de estaño: Sn a 10 μg/mL en 2% HNO3, tr. HF (enriquecido en Sn-122), VHG™
Código de producto. 30003161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003161 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30003161 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLIS122SN50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar isotópico de estaño: Sn a 10 μg/mL en HNO3 al 2%, HF tr. (enriquecido en Sn-122)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin 122
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Tin 122
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 122Sn
Sinónimo 122Sn
SMILES [122Sn]
Nombre IUPAC Estaño 122
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 121.9
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 121,9034 g/mol