Learn More
Lingote/botón de estaño,≈ 36 mm de diámetro x 8 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476755 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15476755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045110.KF
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin ingot/button
Color Plata
Nombre de nota ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick
CAS 7440-31-5
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈50g/piece
Formulario ≈50G/pieza
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Sn
Número MDL MFCD00133862
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC tin
Peso molecular (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Porcentaje de pureza 99.9%