Learn More
Trifluorometanosulfonato de estaño(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384527 1 g 1 g
11394527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039603.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62086-04-8 | CH4F3O3SSn+ | 271.805 g/mol
Tin(II) trifluoromethanesulfonate is a mild Lewis acid used for stereoselective aldol and Michael reactions; [2,3]-Wittig and Ireland-Claisen rearrangements, Horner-Wadsworth-Emmons reactions, asymmetric [3 + 2] cycloaddition, ring opening reactions and Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62086-04-8
Fórmula molecular CH4F3O3SSn+
Peso molecular (g/mol) 271.805
Número MDL MFCD00191251
Clave InChI IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
Nombre IUPAC hidrógeno molecular; estaño(2+); trifluorometanosulfonato
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3288
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.82
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin (II) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) trifluoromethanesulfonate