Learn More
Telururo de estaño(II), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319409 10 g 10 g
11309409 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089186.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12040-02-7 | H2SnTe | 248.33 g/mol
Tin(II) telluride is used as detector material for photodiodes in infrared used spectral range.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12040-02-7
Fórmula molecular H2SnTe
Peso molecular (g/mol) 248.33
Número MDL MFCD00049543
Clave InChI UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC stannanetellone
SMILES [SnH2]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin (II) telluride
Punto de fusión 780°C
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.29
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 6.48 g/mL