Learn More
Pirofosfato de estaño (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin(II) Pyrophosphate |
| CAS | 15578-26-4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | O7P2Sn2 |
| Sinónimo | Diphosphoric Acid Tin(2+) Salt, Pyrophosphoric Acid Tin(2+) Salt, Tin Pyrophosphate (Sn2P2O7), Stannous Pyrophosphate, Tin Phosphate (Sn2(P2O7), Tin(2+) Pyrophosphate, Tin(II) Pyrophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4 |
| SMILES | [Sn+2].[Sn+2].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfonato fosfato;estaño(2+) |
| Peso molecular (g/mol) | 411.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.7163 |