Learn More
Metanosulfonato de estaño(II), 50 % p/p solución acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466178 100 mL 100 ml
15476178 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59773.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53408-94-9 | C2H6O6S2Sn | 308.89 g/mol
It is used in electroplating industry. Tin methanesulfonate is an aqueous solution used in the metal surface treatment. Mainly as a replacement for Tin sulfate where high speed deposits are needed (reel-to-reel).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la industria de la galvanoplastia. El metanosulfonato de estaño es una solución acuosa utilizada en el tratamiento de superficies metálicas. Principalmente se emplea como un sustituto del sulfato de estaño donde se necesitan depósitos de alta velocidad (rollo a rollo).
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53408-94-9
Fórmula molecular C2H6O6S2Sn
Peso molecular (g/mol) 308.89
Número MDL MFCD00137737
Clave InChI JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo stannous methanesulfonate, methanesulfonic acid, tin 2+ salt, tin ii methanesulfonate, methanesulfonate; tin 2+, methanesulfonic acid, tin 2+ salt 2:1, tin ii methanesulfonate solution, tin ii bis methanesulfonate, pubchem11154, stannous methylsulfonate, 2ch3o3s.sn
PubChem CID 6452824
Nombre IUPAC metanosulfonato; estaño(2+)
SMILES [Sn++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) methanesulfonate
Punto de fusión -27°C
Densidad 1.55
Fórmula lineal (CH3SO3)2Sn
Índice de refracción 1.444
Cantidad 100 mL
Número UN UN3265
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 50%