Learn More
Fluoruro de estaño(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10450921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10450921 100 g Frasco de plástico 100 g
10652345 5 g Frasco de vidrio 5 g
10657494 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10450921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308501000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-47-3 | F2Sn | 156.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-47-3
Fórmula molecular F2Sn
Peso molecular (g/mol) 156.69
Número MDL MFCD00042540
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) fluoride
Color Blanco
Forma física Polvo, cristales o polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal SnF2
Índice Merck 15, 8911
Información de solubilidad Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.69
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannous fluoride