Learn More
Fluoruro de estaño(II), 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337247 100 g 100 g
11347247 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011544.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-47-3
Tin(II) fluoride is used in the prevention of dental caries. It is an active ingredient in toothpastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-47-3
Número MDL MFCD00042540
Especificaciones
Punto de ebullición 850°C
Nombre del producto químico o material Tin(II) fluoride
Punto de fusión 219°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Fórmula lineal SnF2
Número UN UN3260
Índice Merck 14,8784
Información de solubilidad Soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. Insoluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.69
Porcentaje de pureza 97.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 4.57 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannous fluoride