Learn More
Cloruro de estaño (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stannous Chloride |
| CAS | 7772-99-8 |
| Fórmula molecular | SnCl2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Tin Dichloride, Dichlorotin, Tin Protochlorie, Tin Chloride, Tin (II) Chloride, Stannous Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Sn]Cl |
| Nombre IUPAC | diclorotina |
| Peso molecular (g/mol) | 189.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.8399 |