Learn More
Cloruro de estaño(II), Honeywell
Código de producto. 15671830 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15671830 100 g 100 g
15691830 500 g 500 g
15681830 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15671830 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 208256100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-99-8
Fórmula molecular Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 189.61
Número MDL MFCD00011241
Clave InChI AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
Nombre IUPAC diclorotina
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(Ii) Chloride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal SnCl2
Número UN 3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.62g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo