Learn More
Cloruro de estaño (II) dihidrato, TRC
Código de producto. 30455486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455486 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30455486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44379525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stannous chloride dihydrate
CAS 10025-69-1
Fórmula molecular Cl2 Sn . 2 H2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Stannous chloride dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
SMILES O.O.Cl[Sn]Cl
Nombre IUPAC dicloroestaño;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 225.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.861